Merck
SAB1404548
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF143 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SBF, STAF, pHZ-1
Größe auswählen
100 μG
490,00 €
490,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~94.97 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZNF143(7702)
Immunogen
ZNF143 (AAH20219, 1 a.a. ~ 626 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTEFPGGGMEAQHVTLCLTEAVTVADGDNLENMEGVSLQAVTLADGSTAYIQHNSKDAKLIDGQVIQLEDGSAAYVQHVPIPKSTGDSLRLEDGQAVQLEDGTTAFIHHTSKDSYDQSALQAVQLEDGTTAYIHHAVQVPQSDTILAIQADGTVAGLHTGDATIDPDTISALEQYAAKVSIDGSESVAGTGMIGENEQEKKMQIVLQGHATRVTAKSQQSGEKAFRCEYDGCGKLYTTAHHLKVHERSHTGDRPYQCEHAGCGKAFATGYGLKSHVRTHTGEKPYRCSEDNCTKSFKTSGDLQKHIRTHTGERPFKCPFEGCGRSFTTSNIRKVHVRTHTGERPYYCTEPGCGRAFASATNYKNHVRIHTGEKPYVCTVPGCDKRFTEYSSLYKHHVVHTHSKPYNCNHCGKTYKQISTLVMHKRTAHNDTEPIEEEQEAFFEPPPGQGEDVLKGSQITYVTGVEGDDVVSTQVATVTQSGLSQQVTLISQDGTQHVNISQADMQAIGNTITMVTQDGTPITVPAHDAVISSAGTHSVAMVTAEGTEGQQVAIVAQDLAAFHTASSEMGHQQHSHHLVTTETRPLTLVATSNGTQIAVQLGEQPSLEEAIRIASRIQQGETPGLDD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)