Merck
S5253
Sigma-Aldrich
Stearoylchlorid
≥99%, liquid
Synonym(e):
Octadecanoylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.92
Beilstein:
639784
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21-22 °C (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
InChIKey
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
329.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
165 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges