171158
Stearoylchlorid
97%
Synonym(e):
Octadecanoylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
21-22 °C (lit.)
Dichte
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
InChIKey
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges