Wichtige Dokumente
S3889
D-Sorbit
≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
D-Glucitol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98% (GC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)