S3147
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
suitable for electrophoresis, ≥99%
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
≤0.02% Insoluble matter
≤0.05% Salicylic Acid
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.035%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
InChIKey
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable