Merck
S1266
Sigma-Aldrich
Saccharose-Monodecanoat
Synonym(e):
Saccharose-monocaprinat, n-Decanoylsucrose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H40O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.55
Beilstein:
4924317
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
496.55 g/mol
CMC
2.5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15(25)31-11-14-16(26)18(28)19(29)21(32-14)34-22(12-24)20(30)17(27)13(10-23)33-22/h13-14,16-21,23-24,26-30H,2-12H2,1H3/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
InChIKey
STVGXWVWPOLILC-LUQRLMJOSA-N
Qualität
Mixture of esters
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Pranee Inprakhon et al.
Journal of biotechnology, 259, 182-190 (2017-07-29)
Sucrose monocaprate was synthesized by carrying out a lipase-catalyzed transesterification in a non-aqueous biphasic medium. Vinyl caprate was mechanically dispersed into a solution of sucrose in DMSO. The use of DMSO allowed increasing sucrose concentration up to 0.7M (in DMSO).