Merck
RFA452411K-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-24-11-Kit (rotor with higher edge), aerosol-tight, to hold, 24 x spin columns, lid
About This Item
UNSPSC-Code:
41103900
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
lid
to hold 24 x spin columns
aerosol-tight
fixed angle rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022654128 (NA)
Eppendorf® 5427752005 (EU)
Parameter
19,090 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5430/5430R
Allgemeine Beschreibung
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)