Merck
RAB0190
Sigma-Aldrich
Human VEGF-D ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Größe auswählen
1 KIT
522,00 €
522,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
522,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
522,00 €
Versandbereit am03. April 2025Details
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.313-20 ng/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FIGF(2277)
Allgemeine Beschreibung
The Human VEGF-D ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human VEGF-D in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogen
Recombinant Human VEGF-D
Anwendung
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDB
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDB
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)