Merck
R2758
Microcentrifuge tube rack, rectangular
6 x 12 400μl tubes, white
Synonym(e):
tube holder
Größe auswählen
1 EA
68,50 €
68,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
68,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
68,50 €
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
6 x 12 400μl tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18840-0000
L × B × H
9 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Stackable racks hold 72 tubes in a 6 × 12 array.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3