Merck
PZ0254
Sigma-Aldrich
PF-06273340
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(5-{[2-Amino-7-(2-hydroxy-1 ,1-dimethylethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5- yl]carbonyl}pyridin-3-yl)-2-(5-chloropyridin-2-yl)acetamide, N-[5-[[2-Amino-7-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]carbonyl]-3-pyridinyl]-5-chloro-2-pyridineacetamide, PF 06273340, PF06273340
Größe auswählen
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
112,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H22ClN7O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.92
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
112,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, white to yellow to brown
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(CO)(C)N1C2=NC(N)=NC=C2C(C(C3=CN=CC(NC(CC4=CC=C(Cl)C=N4)=O)=C3)=O)=C1
InChI
1S/C23H22ClN7O3/c1-23(2,12-32)31-11-18(17-10-28-22(25)30-21(17)31)20(34)13-5-16(9-26-7-13)29-19(33)6-15-4-3-14(24)8-27-15/h3-5,7-11,32H,6,12H2,1-2H3,(H,29,33)(H2,25,28,30)
InChIKey
BPIWZDNVMQQBQX-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
PF-06273340 is a brain penetrant, orally available and potent tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
PF-06273340 is a brain penetrant, orally available and potent tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor. PF-06273340 is under development as a remedy acute and chronic pain.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)