PZ0181
PD184352
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(2-Chloro-4-iodophenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4-difluorobenzamide, CI-1040
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to tan
Löslichkeit
DMSO: ≥30 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Fc1ccc(C(=O)NOCC2CC2)c(Nc3ccc(I)cc3Cl)c1F
InChI
1S/C17H14ClF2IN2O2/c18-12-7-10(21)3-6-14(12)22-16-11(4-5-13(19)15(16)20)17(24)23-25-8-9-1-2-9/h3-7,9,22H,1-2,8H2,(H,23,24)
InChIKey
GFMMXOIFOQCCGU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MAP2K1(5604) , MAP2K2(5605)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable