Merck
PZ0125
Sigma-Aldrich
CP-53631
≥98% (HPLC)
Größe auswählen
5 MG
84,60 €
25 MG
294,00 €
84,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
84,60 €
25 MG
294,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18BrN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
84,60 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN[C@@H]1CCC(c2ccc(Br)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H18BrN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m0./s1
InChIKey
FRGRVQZKRCFTHR-SQQLFYIASA-N
Biochem./physiol. Wirkung
CP-53631 is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.