Wichtige Dokumente
PZ0042
Sulopenem
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-7-oxo-3-[[(1R,3S)-tetrahydro-1-oxido-3-thienyl]thio]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, CP-70429
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(O)C1=C(S[C@@H]2C[S@+]([O-])CC2)S[C@@]3([H])N1C([C@]3([H])[C@H](O)C)=O
InChI
1S/C12H15NO5S3/c1-5(14)7-9(15)13-8(11(16)17)12(20-10(7)13)19-6-2-3-21(18)4-6/h5-7,10,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17)/t5-,6?,7+,10-,21?/m1/s1
InChIKey
FLSUCZWOEMTFAQ-JNCILSLHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)