Merck
G3632
Sigma-Aldrich
Gentamicin -sulfat (Salz)
potency: ≥590 I.U. Gentamicin base per mg
Synonym(e):
GM-Sulfat, Gentamicin C
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51281651
eCl@ss:
42020823
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
Biologische Quelle
Micromonospora purpurea
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
≥590 I.U. Gentamicin base per mg
≥590 units/mg Gentamicin
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry. )
Konzentration
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
Farbe
white to off-white
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChIKey
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Gentamicinsulfatsalz ist ein Aminoglykosid-Breitband-Antibiotikum, das aus Micromonospora purpurea gewonnen wird.
Anwendung
Gentamicinsulfatsalz wird als Selektionsmittel (Gentamicinresistenz-Gen) in Zellkulturen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet. Die zur Anwendung dieses Produkts empfohlene Konzentration beträgt 50 mg/l. Anwendungsgebiete von Gentamicinsulfatsalz:
  • In der Erforschung der Wirksamkeit von Antibiotika gegen verschiedene Bakterienkulturen
  • In der Erforschung der neuronalen Signalverarbeitung
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsmechanismus: Gentamicin bewirkt durch die Bindung an die 30S-Ribosomenuntereinheit das fehlerhafte Ablesen der Codons, indem die Translokation der Peptidyl-tRNA von der Akzeptor- zur Donorseite blockiert wird. Die bakterizide Wirkung von Gentamicin auf Pseudomonas aeruginosa entsteht durch die Bindung von Gentamicin an die äußere Membran, wo es natürliche Kationen verdrängt, die Membran destabilisiert und Löcher in der Zelloberfläche bildet.
Antimikrobielles Spektrum: Unter anderem gramnegative und grampositive Bakterien, einschließlich Stämme, die gegen Tetracyclin, Chloramphenicol, Kanamycin und Colistin resistent sind, insbesondere Stämme von Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus und Streptococcus.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hochwertiges Antibiotikum, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Komponenten
Frei löslich in Wasser, praktisch unlöslich in Ethanol
Gentamicin ist ein Aminoglykosidkomplex, der durch Fermentation von Micromonospora purpurea oder Micromonospora echinospora hergestellt wird. Es wird als Sulfatsalz eingesetzt. Es gibt drei Komponenten, die jeweils aus fünf basischen Stickstoffatomen bestehen und fünf gleichwertige Atome von Schwefelsäure pro Mol Gentamicin-Base benötigen.
Lagerung und Haltbarkeit
Sterile Lösungen sollten bei 2 bis 8 °C gelagert werden. Es wurde auch gezeigt, dass Lösungen bei Raumtemperatur und in siedenden wässrigen Puffern von pH 2 bis 14 stabil sind. [2]
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mimmi Werner et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 303(3), 506-515 (2019-05-16)
The auditory apparatus of the inner ear does not show turnover of sensory hair cells (HCs) in adult mammals; in contrast, there are many observations supporting low-level turnover of vestibular HCs within the balance organs of mammalian inner ears. This
W G Pitt et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 38(11), 2577-2582 (1994-11-01)
The effect of gentamicin upon planktonic cultures of Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, and Staphylococcus aureus was measured with and without application of 67-kHz ultrasonic stimulation. The ultrasound was applied at levels that had no inhibitory or bactericidal activity
Nesli Tovi et al.
Frontiers in microbiology, 9, 3263-3263 (2019-01-29)
Plant hosts recruit and maintain a distinct root-associated microbiota based on host and bacterium traits. However, past studies disregarded microbial strain-host specificity and spatial micro-heterogeneity of the root compartment. Using genetic manipulation, confocal laser scanning microscopy, real-time quantitative PCR, and
The effect of ultrasonic frequency upon enhanced killing of P. aeruginosa biofilms
Qian et al.
Annals of Biomedical Engineering, 25(1):69-25(1):76 (1997)
J J Whyte et al.
Transgenic research, 20(5), 989-1001 (2010-12-21)
The objective of this study was to develop transgenic Yucatan minipigs that overexpress human catalase (hCat) in an endothelial-specific manner. Catalase metabolizes hydrogen peroxide (H(2)O(2)), an important regulator of vascular tone that contributes to diseases such as atherosclerosis and preeclampsia.