Wichtige Dokumente
P9556
N-(Phosphonomethyl)glycin
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
Glyphosat
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Versandbedingung
ambient
SMILES String
OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChIKey
XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)