J2500
(±)-Jasmonensäure
suitable for plant cell culture, BioReagent, liquid
Synonym(e):
(±)-1α,2β-3-Oxo-2-(cis-2-pentenyl)cyclopentan-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Anwendung(en)
agriculture
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC\C=C/C[C@H]1[C@@H](CCC1=O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h3-4,9-10H,2,5-8H2,1H3,(H,14,15)/b4-3-/t9-,10-/m0/s1
InChIKey
ZNJFBWYDHIGLCU-CMIOBCHKSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.