Wichtige Dokumente
P7372
Anti-Protein Disulfide Isomerase (MD-12) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Erp58, Anti-PDI
Größe auswählen
544,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
544,00 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 57 kDa
Speziesreaktivität
human, bovine, rat, mouse
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using RIPA lysate (500 μg) of rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?