Wichtige Dokumente
P4896
Pararosanilinacetat
Synonym(e):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta™ O
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17N3 · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.41
Farbindexnummer:
42500
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
203 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
InChIKey
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Dieses ist der Reinstoff des Hauptbestandteils von Mischungen, die gemeinhin als basisches Fuchsin bezeichnet werden.
Rechtliche Hinweise
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?