Wichtige Dokumente
P3168
Phytinsäure Dodecanatriumsalz Hydrat
≥90%, from rice
Synonym(e):
Inositol hexakisphosphate, Inositol-hexaphosphorsäure, InsP6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rice
Assay
≥90%
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]P([O-])(=O)O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Analysenzertifikate (COA)