P3111
Protease aus Bacillus sp.
liquid, ≥16 U/g
Synonym(e):
Savinase® 16.0L
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Bacillus sp.
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥16 U/g
Mol-Gew.
20-30 kDa
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves