P1382
Phenoxymethylpenicillinic acid potassium salt
potency: 1444-1536 units per mg
Synonym(e):
Penicillin V potassium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Wirksamkeit
1444-1536 units per mg
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
SMILES String
[K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChIKey
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable