Wichtige Dokumente
P0747
8-MA-cAMP
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
8-Methylaminoadenosine-3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Verpackung
pkg of 10 μmol
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: freely soluble
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
[Na+].CNc1nc2c(N)ncnc2n1[C@@H]3O[C@@H]4COP([O-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C11H15N6O6P.Na/c1-13-11-16-5-8(12)14-3-15-9(5)17(11)10-6(18)7-4(22-10)2-21-24(19,20)23-7;/h3-4,6-7,10,18H,2H2,1H3,(H,13,16)(H,19,20)(H2,12,14,15);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChIKey
PYXGPPLPPUIPRE-MCDZGGTQSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)