Wichtige Dokumente
P0319
2-Arachidonoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
10 mg/mL in chloroform
Synonym(e):
PC, 1-Hexadecanoyl-2-([cis,cis,cis,cis]-5,8,11,14-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Phosphatidylcholine, β-arachidonoyl-γ-palmitoyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
10 mg/mL in chloroform
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-25-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-24-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,23,25,28,30,42H,6-13,15,17-19,22,24,26-27,29,31-41H2,1-5H3/b16-14-,21-20-,25-23-,30-28-/t42-/m1/s1
InChIKey
PUDHBQQGURLBGJ-IVFHWKNFSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?