Direkt zum Inhalt
06367
Natrium-β-hydroxypyruvat Hydrat
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Synonym(e):
β-Hydroxybrenztraubensäure Natriumsalz, 3-Hydroxy-2-oxo-propionsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3NaO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.04 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
form
powder
impurities
~1 mol water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(C([O-])=O)=O.O.[Na+]
InChI
1S/C3H4O4.Na.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h4H,1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KSEDNTCSZJLSFJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hydroxypyruvate is a metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)