Wichtige Dokumente
P0076
Anti-PINK1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BRPK, Anti-PARK6, Anti-PTEN-induced putative kinase protein 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial precursor
Größe auswählen
359,10 €
Listenpreis513,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
359,10 €
Listenpreis513,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am07. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~60 kDa
Speziesreaktivität
mouse (predicted), human, rat (predicted)
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressign human PINK1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PINK1(65018)
mouse ... Pink1(68943)
rat ... Pink1(298575)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)