Wichtige Dokumente
O4139
Orlistat
≥98% (HPLC), solid, lipase inhibitor
Synonym(e):
(−)-Tetrahydrolipstatin, N-Formyl-L-leucin-(1S)-1-{[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxo-2-oxetanyl]-methyl}-dodecylester, Ro-18-0647
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Orlistat, ≥98%, solid
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
<50 °C
Löslichkeit
DMSO: 19 mg/mL
Ersteller
Roche
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCC[C@@H](C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC)OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(34-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27-25(28(32)35-27)19-17-10-8-6-2/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChIKey
AHLBNYSZXLDEJQ-FWEHEUNISA-N
Angaben zum Gen
human ... LIPF(8513) , PNLIP(5406)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Protokolle
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.