O3255
Behenyl oleate
≥99%
Synonym(e):
Oleic acid behenyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38-41-39(40)37-35-33-31-29-27-25-23-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h18,23H,3-17,19-22,24-38H2,1-2H3/b23-18-
InChIKey
PRXDWEITEYTFKO-NKFKGCMQSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable