Wichtige Dokumente
O1516
Ölrot O -Lösung
0.5% in propylene glycol
Synonym(e):
Ceresrot 5B, Solvent Red 27
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5% in propylene glycol
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
λmax
0.40-1.00 at 506-520 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N(\N=C3\c4c(cccc4)C=CC\3=O)c1c(cc(c(c1)C)N=Nc2c(ccc(c2)C)C)C
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,29H,1-4H3/b28-27?,30-26-
InChIKey
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F
Flammpunkt (°C)
103 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)