Wichtige Dokumente
N9879
NADase from porcine brain
≥0.007 unit/mg solid
Synonym(e):
DPN Nucleosidase, NAD+ glycohydrolase
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥0.007 unit/mg solid
Löslichkeit
insoluble
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)