Merck
N7505
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamidadenin-dinucleotidphosphat-2′-Phosphat, reduziert Tetranatriumsalz
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
β-NADPH, 2′-NADPH Hydrat, Coenzym II reduziert Tetranatriumsalz, Dihydronicotinamidadenin-dinucleotidphosphat Tetranatriumsalz, NADPH Na4, TPNH2 Na4
Größe auswählen
25 MG
160,00 €
100 MG
537,00 €
250 MG
974,00 €
500 MG
1.550,00 €
1 G
2.990,00 €
160,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
160,00 €
100 MG
537,00 €
250 MG
974,00 €
500 MG
1.550,00 €
1 G
2.990,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
833.35 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
160,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Biologische Quelle
chicken
Assay
≥97% (HPLC)
≥97% (spectrophotometric assay)
Form
powder
Löslichkeit
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChIKey
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Biochem./physiol. Wirkung
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-2′-Phosphat (NADP+) und reduziertes β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-2′-Phosphat (NADPH) sind ein Coenzym und Redoxpaar (NADP+:NADPH), das an zahlreichen enzymkatalysierten Oxidations-Reduktions-Reaktionen beteiligt ist. Das Redoxpaar NADP+/NADPH ermöglicht den Elektronentransfer in anabolen Reaktionen wie der Biosynthese von Fetten und Cholesterin und der Verlängerung von Fettacylketten.[1] Das Redoxpaar NADP+/NADPH wird in einer Vielzahl von Antioxidationsmechanismen verwendet, wo es Schutz vor der Akkumulation reaktiver Sauerstoffspezies bietet. NADPH wird in vivo über den Pentosephosphatweg (PPP) erzeugt.[2]
NADPH ist ein Elektronenspender und Cofaktor vieler Redox-Enzyme, einschließlich Stickoxid-Synthetase.
Angaben zur Herstellung
Chemisch reduziert
Sonstige Hinweise
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yan Cai et al.
Experimental neurology, 216(2), 342-356 (2009-01-27)
DCX-immunoreactive (DCX+) cells occur in the piriform cortex in adult mice and rats, but also in the neocortex in adult guinea pigs and rabbits. Here we describe these cells in adult domestic cats and primates. In cats and rhesus monkeys
William B. Wood
Biochemistry: A Problems Approach, 195-195 null
Kun Xiong et al.
Experimental neurology, 211(1), 271-282 (2008-04-02)
Doublecortin-immunoreactive (DCX+) cells were detected across the allo- and neo-cortical regions in the adult guinea pig cerebrum, localized to layer II specifically at its border with layer I. The density of labeled cells declined with age, whereas no apparent apoptotic
Berg, J.M., et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
Allen T Hopper et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(3), 1562-1576 (2019-01-10)
A safer treatment for toxoplasmosis would be achieved by improving the selectivity and potency of dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitors, such as pyrimethamine (1), for Toxoplasma gondii DHFR ( TgDHFR) relative to human DHFR ( hDHFR). We previously reported on the
Artikel
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.