Merck
N7143
Sigma-Aldrich
Nigericin Natriumsalz aus Streptomyces hygroscopicus
≥98% (TLC)
Synonym(e):
Antibiotic K178, Antibiotic X464, Azalomycin M, Helexin C, Polyetherin A
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H67NaO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
746.94
Beilstein:
3892398
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Biologische Quelle
Streptomyces hygroscopicus
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[H][C@@]1(CC[C@H](C)[C@@]([H])(O1)[C@@H](C)C([O-])=O)C[C@]2([H])C[C@@H](OC)[C@@H](C)[C@]3(O2)O[C@@](C)(C[C@H]3C)[C@@]4([H])CC[C@](C)(O4)[C@]5([H])O[C@]([H])(C[C@@H]5C)[C@@]6([H])O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]6C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34-,35+,37-,38-,39-,40+;/m0./s1
InChIKey
MOYOTUKECQMGHE-PDEFJWSRSA-M
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Polyether
Nigericin ist ein Polyether-Ionophor, das als Sonde für den Ionentransport über die Mitochondrienmembranen dient. Es katalysiert den gesamten elektroneutralen Austausch von K+ gegen H+(1) und wirkt als Kaliumefflux-Aktivator. Es kann die bakterizide Wirkung über Inflammasom-unabhängige Mechanismen verstärken, die spezifisch für NLRP3 sind (NOD-, LRR- und Pyrindomäne-enthaltendes-Protein-3). Nigericin ist ein lineares Molekül mit O-heterocyclischen Ringen und einer Hydroxylgruppe. In der Membran cyclisiert das Molekül zu einer Struktur wie Valinomycin. Nigericin verliert ein Proton, wenn es ein Kation bindet, und bildet einen neutralen Komplex, der als mobiler Träger über die Membran diffundieren kann. Nigericin in protonierter, nicht komplexierter Form wird ebenfalls als mobil betrachtet.
Anwendung
Nigericin-Natriumsalz wird verwendet, um die Aktivierung des NLRP3-Inflammasoms in menschlichen Makrophagen zu induzieren. Es wird auch als bakterielles Toxin verwendet, um die IL-1-β Sekretion in Monozyten auszulösen.
Biochem./physiol. Wirkung
Polyether-Ionophor, der das Membranpotenzial stört und die ATPase-Aktivität in Mitochondrien stimuliert. Die Ionenselektivität ist K+> Rb+≥ Cs+>> Na+.
Sonstige Hinweise
Als ionenselektive Elektrode – ein effizienter K+-Träger
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohamed Wehbe et al.
International journal of nanomedicine, 12, 4129-4146 (2017-06-16)
Copper diethyldithiocarbamate (Cu(DDC)
Adesola C Olatunde et al.
PloS one, 13(5), e0196591-e0196591 (2018-05-11)
Dendritic cells (DC) are sentinels of the immune system, alerting and enlisting T cells to clear pathogenic threats. As such, numerous studies have demonstrated their effective uptake and proteolytic activities coupled with antigen processing and presentation functions. Yet, less is
H Parfenova et al.
The American journal of physiology, 277(4 Pt 1), C728-C738 (1999-10-12)
Nigericin decreases intracellular pH (pH(i)) and stimulates prostanoid (PG) synthesis in endothelial cells from cerebral microvessels of newborn pigs. Nigericin-induced PG production was abolished by protein tyrosine kinase (PTK) inhibitors and amplified by phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) or protein tyrosine
Nardhy Gomez-Lopez et al.
Biology of reproduction, 100(5), 1306-1318 (2019-01-01)
Sterile intra-amniotic inflammation is commonly observed in patients with spontaneous preterm labor, a syndrome that commonly precedes preterm birth, the leading cause of perinatal morbidity and mortality worldwide. However, the mechanisms leading to sterile intra-amniotic inflammation are poorly understood and
Leonid Tarassishin et al.
PloS one, 9(7), e103432-e103432 (2014-07-24)
Glioblastoma is the most frequent and malignant form of primary brain tumor with grave prognosis. Mounting evidence supports that chronic inflammation (such as chronic overactivation of IL-1 system) is a crucial event in carcinogenesis and tumor progression. IL-1 also is