Wichtige Dokumente
N4505
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid, reduziert Dikaliumsalz
Synonym(e):
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridinnucleotid, reduzierte Form, NADH
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Löslichkeit
10 mM NaOH: soluble-100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K].NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.K.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
InChIKey
KMRPNNQOKAHXEZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... IMPDH2(3615)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)