Wichtige Dokumente
N4143
Neurokinin B
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
β-Neurokinin, Neuromedin K
Größe auswählen
108,50 €
Listenpreis155,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am09. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
108,50 €
Listenpreis155,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am09. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C55H79N13O14S2/c1-30(2)21-38(50(77)62-36(47(57)74)17-19-83-5)61-43(69)28-59-55(82)46(31(3)4)68-54(81)40(23-33-15-11-8-12-16-33)65-51(78)39(22-32-13-9-7-10-14-32)64-53(80)42(26-45(72)73)67-52(79)41(24-34-27-58-29-60-34)66-49(76)37(18-20-84-6)63-48(75)35(56)25-44(70)71/h7-16,27,29-31,35-42,46H,17-26,28,56H2,1-6H3,(H2,57,74)(H,58,60)(H,59,82)(H,61,69)(H,62,77)(H,63,75)(H,64,80)(H,65,78)(H,66,76)(H,67,79)(H,68,81)(H,70,71)(H,72,73)
InChIKey
NHXYSAFTNPANFK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TAC3(6866)
Amino Acid Sequence
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)