Fortfahren mit
MTCB1206
MTC™ Bio MultiBox™ for Western Blotting
6 compartments, L × W × D 33 mm (4 in.) × 103 mm (1 1/4 in.) × 35 mm (1 3/8 in.)
Synonym(e):
gel processing box, multi gel processing box, MTC Bio B1206, western blot apparatus, western blot chamber
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio B1206
Material:
polystyrene
Packaging:
pack of 4 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B1206
L × W × D
33 mm (4 in.) × 103 mm (1 1/4 in.) × 35 mm (1 3/8 in.)
General description
MultiBox™, 6 compartments, 33 x 103 x 35mm each (4 x 11/4 x 13/8 in.), for Protean 3 (cut-up), 4/pk
The MultiBox™ Western Blotting Box provides the ease and convenience of using one box to process multiple gels, allowing users to compare results side by side in real time.
Features and Benefits
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MultiBox is a trademark of MTC Bio
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MTCB1203MTCB1204MTCB1212
description
6 compartments, L × W × D 33 mm (4 in.) × 103 mm (1 1/4 in.) × 35 mm (1 3/8 in.)
description
4 compartments, L × W × D 32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.), for various gels
description
4 compartments, L × W × D 38 mm (1 1/2 in.) × 71 mm (2 13/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.), for various gels including half-mini protein gels
description
2 compartments, L × W × D 85 mm (311/32 in.) × 85 mm (311/32 in.) × 30 mm (13/16 in.), for Novex Mini (8x8cm), Bio-Rad Mini (7x8cm) and others
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B1206
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B1203
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B1204
manufacturer/tradename
MTC™ Bio B1212
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
L × W × D
33 mm (4 in.) × 103 mm (1 1/4 in.) × 35 mm (1 3/8 in.)
L × W × D
32 mm (11/4 in.) × 52 mm (2 5/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.)
L × W × D
38 mm (1 1/2 in.) × 71 mm (2 13/16 in.) × 28 mm (1 1/8 in.)
L × W × D
85 mm (311/32 in.) × 85 mm (311/32 in.) × 30 mm (13/16 in.)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)