Merck
MITOISO2
Sigma-Aldrich
Mitochondrien-Isolierungs-Kit
sufficient for 50 applications (2-5 x 107 cells), isolation of enriched mitochondrial fraction from cells
Synonym(e):
Mitochondrien-Aufreinigungskit, Mitochondrien-Extraktionskit
Größe auswählen
1 KIT
669,00 €
669,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
669,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
669,00 €
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 50 applications (2-5 x 107 cells)
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Mitochondrien, eine Doppelmembranstruktur, sind der Ort, an dem der Großteil der Energieproduktion in eukaryotischen Zellen erfolgt.[1] Das Kit zur Mitochondrien-Isolierung enthält zwei Puffer: Einen Puffer zur Extraktion von Proteinen für funktionelle Studien und einen anderen Puffer zur Profilerstellung in Proteom-Studien. Zusätzlich enthält das Kit einen Aufbewahrungspuffer zur Erhaltung intakter Mitochondrien.
Anwendung
Das Mitochondrien-Isolierungs-Kit wird verwendet bei der Isolierung von Mitochondrien aus:
  • Zellen aus der Ewing-Sarkom-Tumorfamilie (ESFT)[2]
  • Blutproben von Tuberkulosepatienten[3]
  • Humane Neuroblastomzellen und Gliomzellen[4]
  • Myotuben[5]
  • HepG2-Zellen[6]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das Kit ermöglicht die schnelle und einfache Extraktion eines konzentrierten Anteils der Mitochondrien aus den Zellen.
  • Die isolierten Mitochondrien weisen meist intakte innere und äußere Membranen auf.
  • Kann zur Extraktion mitochondrialer Proteine zur Proteomanalyse verwendet werden
Sonstige Hinweise
  • Dieses Produkt ist nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke bestimmt und nicht für Arzneimittelanwendungen, häuslichen Gebrauch oder sonstige Zwecke vorgesehen.
  • Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
  • Für die Herstellung der Reagenzien Reinstwasser verwenden.
  • Weitere Informationen zu Kit-Komponenten, erforderlichen Reagenzien, Lagerung und Stabilität sowie Isolationsprotokollen finden Sie im Produktinformationsblatt.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • C2978CelLytic M, Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization. 10 mLSDB
  • P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution 2.5 mLSDB
  • C0356Protein Extraction Reagent Type 4 1 bottleSDB
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mitochondria
Cooper G M
Journal of biological and chemical chronicles (2000)
Youguang Gao et al.
Journal of translational medicine, 18(1), 114-114 (2020-03-07)
We have reported that polydatin (PD) alleviates mitochondrial dysfunction in rat models of sepsis-induced acute kidney injury (SI-AKI), but the mechanism is not well understood. Here, we investigated the role of Parkin-mediated mitophagy in the protective effects of PD in
Theodora Panagaki et al.
Biomolecules, 10(4) (2020-04-29)
Down syndrome (trisomy of human chromosome 21) is a common genetic disorder. Overproduction of the gaseous mediator hydrogen sulfide (H2S) has been implicated in the pathogenesis of neurological and metabolic deficits associated with Down syndrome. Several lines of data indicate
Vladislav V Glinsky et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 11(9), 901-909 (2009-09-03)
At present, there is no efficient curative therapy for cancer patients with advanced metastatic disease. Targeting of antiapoptotic molecules acting on the mitochondrial apoptosis pathway could potentially augment antimetastatic effect of cytotoxic drugs. Similarly to Bcl-2 family members, beta-galactoside-binding lectin
Imran Khan et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 84, 789-799 (2016-10-11)
Although quercetin is very well known for its anticancer activity, however it shows some drawbacks. Herein, we have evaluated the apoptotic effect TEF (5, 3'-dihydroxy-3, 7, 4'-triethoxyflavone), a newly synthesized quercetin derivative on HCT-116 colon cancer cells. After 24h of
Artikel
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.