Wichtige Dokumente
MAK011
Galactose and Lactose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
Galactose and Lactose Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Prinzip
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)