M9067
Anti-MRP1 antibody,Mouse monoclonal
clone QCRL-1, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Multidrug Resistance Associated Protein 1
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
QCRL-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~190 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using cultured HeLa cells or HepG2 human hepatocellular carcinoma cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCC1(4363)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- immunohistochemistry
- flow cytometry
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)