Wichtige Dokumente
M8779
N-(3-Carboxypropyl)-maleinimid
≥98% (titration)
Synonym(e):
4-Maleinimido-buttersäure, N-Maleoyl-4-amino-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (titration)
Form
powder
Farbe
beige
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-6-3-4-7(11)9(6)5-1-2-8(12)13/h3-4H,1-2,5H2,(H,12,13)
InChIKey
NCPQROHLJFARLL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?