M8255
Myristoylchlorid
≥99%
Synonym(e):
Tetradecansäurechlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−1 °C (lit.)
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3
InChIKey
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter