Merck
440124
Sigma-Aldrich
Dichlordiphenylsilan
≥95%
Synonym(e):
Dow Corning® Produkt Z-1223, Diphenyl-dichlorsilan
Größe auswählen
500 ML
242,00 €
242,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
242,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2SiCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.20
Beilstein:
609882
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
242,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2 mmHg ( 125 °C)
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.578 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
287.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
142 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Supports for reverse-phase high-performance liquid chromatography of large proteins.
R V Lewis et al.
Analytical biochemistry, 104(1), 153-159 (1980-05-01)
P Huttenloch et al.
Environmental science & technology, 35(21), 4260-4264 (2001-11-23)
The efficacy of the surface modification of natural diatomite and zeolite material by chlorosilanes is demonstrated. Chlorosilanes used were trimethylchlorosilane (TMSCI), tert-butyldimethylchlorosilane (TBDMSCI), dimethyloctadecylchlorosilane (DMODSCI), and diphenyldichlorosilane (DPDSCI) possessing different headgroups and chemical properties. Silanol groups of the diatomite and