Wichtige Dokumente
M6532
(+)-Muscarine chloride
~95% (TLC), powder
Synonym(e):
(+)-(2S,4R,5S)-Tetrahydro-4-hydroxy-N,N,N,5-tetramethyl-2-furanmethanammonium chloride, (+)-Tetrahydro-4β-hydroxy-N,N,N,5α-tetramethyl-2α-furanmethanaminium chloride
Empfohlene Produkte
Assay
~95% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
SMILES String
[Cl-].C[C@@H]1O[C@@H](C[C@H]1O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.ClH/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
InChIKey
WUFRNEJYZWHXLC-CTERPIQNSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience