Wichtige Dokumente
M3824
α-Mangostin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-MG, alpha-Mangostin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
methanol: 1 mg/mL, clear, very light yellow
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(C\C=C(\C)C)c(O)c3C(=O)c2c1C\C=C(/C)C
InChI
1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3
InChIKey
GNRIZKKCNOBBMO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?