Merck
M3671
Sigma-Aldrich
MES
low moisture content, ≥99% (titration)
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure, 4-Morpholinoethansulfonsäure Monohydrat
Größe auswählen
50 G
208,00 €
250 G
770,00 €
1 KG
1.340,00 €
208,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
208,00 €
250 G
770,00 €
1 KG
1.340,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24
Beilstein:
141319
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
208,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99% (titration)
Form
powder
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Verunreinigungen
≤1.0% water
Farbe
white
pH-Wert
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
Nützlicher pH-Bereich
5.5-6.7
pKa 
6.1
Dichte
1.23 g/cm3 at 20—25 °C
1.27 g/cm3 at 20—25 °C
Anwendung(en)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma (
)
metabolomics (
)
SMILES String
OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChIKey
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der MES-Puffer wird als einer der Good‘s-Puffer in biologischen und biochemischen Anwendungen eingesetzt und spielt in verschiedenen Forschungsbereichen eine entscheidende Rolle. Dieser zwitterionische und morpholine Puffer ist aufgrund seiner effektiven Pufferkapazität im pH-Bereich von 5,5 bis 6,7 sehr wertvoll. Vor allem bildet der MES-Puffer keine komplexe Struktur mit den meisten Metallen, die häufig in Umweltstudien und biologischen Studien verwendet werden. Er ist ausgezeichnet in Wasser löslich und weist eine minimale Lipidlöslichkeit auf, wodurch er membranundurchlässig ist.
Dieser vielseitige Puffer wird auf verschiedene Weise bei der Aufrechterhaltung einer stabilen Umgebung in Lösungen für Zellkulturmedien, proteinbasierten Pufferformulierungen und Elektrophorese-Laufpuffern eingesetzt. Es eignet sich außerdem für die Aufreinigung von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Blutbestandteilen und Wachstumsfaktoren. Dank seiner geringen Ionenmobilität ist der MES-Puffer zudem eine hervorragende Wahl für die Kapillarelektrochromatografie. Er bietet insbesondere eine sicherere Alternative zu potenziell giftigen Substanzen wie Cacodylat oder nicht-zwitterionischen Puffern wie Citrat und Malat. MES-Puffer dient außerdem hervorragend dazu, den pH-Wert von Nährmedien einzustellen und enzymatische Lösungen zu stabilisieren, sowie als Bestandteil von PAGE-Laufpuffern für verschiedene Experimente.
Anwendung
Er wurde als Kulturmedium mit Bikarbonatpuffer verwendet.[1]
MES wurde als Bestandteil des Elutionspuffers für die Elution von Plasma aus einer α2-Makroglobulin-Affinitätssäule verwendet.[2] Es wurde als Aktivierungspuffer bei der Antikörperkonjugation an Mikropartikel verwendet.[3] MES wurde für die Funktionalisierung der Mikrokanäle während der Erzeugung der Mikrofluidik-integrierten Oberflächenplasmonresonanz (SPR)-Plattform für die Pathogendetektion verwendet[4].
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bestätigte geringe Schwermetallkontamination, geeignet für verschiedene Anwendungen
  • Effektive Pufferung von pH 5,5 bis 6,7 mit einem pKa-Wert von 6,1 (25 °C)
  • Hohe Löslichkeit in Wasser
  • Minimale Bindung an Metallionen
  • Weniger toxisch für Zellen als andere Puffer wie Tris und Phosphat
  • Stabil in einem breiten pH-Bereich
  • Geringe UV-Absorptionsfähigkeit und minimale Reaktivität
Qualität
Geringe Feuchtigkeit
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Impaired lipoprotein receptor-mediated peripheral binding of plasma amyloid-? is an early biomarker for mild cognitive impairment preceding Alzheimer's disease.
Sagare, Abhay P., et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 24 (1), 25-34 (2011)
Portable microfluidic integrated plasmonic platform for pathogen detection
Tokel, Onur, et al.
Scientific Reports, 2015, 9152-9152 null
Sensitive Mie scattering immunoagglutination assay of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) from lung tissue samples in a microfluidic chip
Song, Jae-Young, et al.
J. Virol. Methods, 178, 31-38 (2011)
"(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review.
Ferreira, Carlos MH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5 (39), 30989-31003 (2015)
Sensitive Mie scattering immunoagglutination assay of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) from lung tissue samples in a microfluidic chip.
Song JY, Lee CH, Choi EJ, Kim K, et al.
J. Virol. Methods, 178, 31-38 (2011)
Protokolle
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Fragen
1-8 von 8 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  3. What does low moisture content mean in the description of Product M3671, MES - low moisture?
    1 Antwort
    1. The amount of water/moisture for MES (M3671) is tested by Karl Fisher and meets a specification of less than 1%. The other MES Hydrates offered have a specification of less than 9%.
      Hilfreich?
  4. Is Product M3671, MES - low moisture, autoclavable?
    1 Antwort
    1. Autoclaving is not recommended for any sulfonic acid buffer solution. Sterilization of a MES buffer solution can be accomplished by filtering it through a 0.2 micron filter.
      Hilfreich?
  5. What is the solubility of Product M3671, MES - low moisture?
    1 Antwort
    1. We test the solubility of Prod. No. M3671 at 20 grams in 80 mL of water. A clear, colorless solution is obtained. This concentration is not necessarily the upper solubility limit of MES in water.
      Hilfreich?
  6. How does one prepare a buffer using Product M3671, MES - low moisture, free acid?
    1 Antwort
    1. A buffer using MES free acid can be prepared by titrating the free acid with sodium hydroxide to the desired pH. Alternatively, volumes of equimolar MES free acid and sodium MES can be mixed to attain the desired pH.
      Hilfreich?
  7. What is the pH of a solution of Product M3671, MES - low moisture?
    1 Antwort
    1. The pH of a 0.5 M solution in water should be between 2.5 and 4.0.
      Hilfreich?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?