Merck
L9756
Sigma-Aldrich
(−)-Tetramisol -hydrochlorid
powder, ≥99% (GC)
Synonym(e):
(S)-(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazol -hydrochlorid, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazol -hydrochlorid, Levamisol -hydrochlorid
Größe auswählen
5 G
83,40 €
10 G
145,00 €
83,40 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
83,40 €
10 G
145,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.75
Beilstein:
4358988
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
83,40 €
Auf LagerDetails
Produktbezeichnung
(−)-Tetramisol -hydrochlorid, ≥99% (GC)
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
228-230 °C
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
parasites
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
SMILES String
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChIKey
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Anwendung
Suitable for inhibition of various mammalian alkaline phosphatase (i.e., liver, kidney, placenta, bone and tumor).
Intestinal alkaline phosphatases are only slightly inhibited.
Not for veterinary use.
Biochem./physiol. Wirkung
Zeigt sowohl immunstimulierende als auch immunsuppressive Wirkungen, abhängig von verschiedenen steuerbaren Faktoren. Sehr wirksam bei der Behandlung von Ascariasis (Hakenwürmer Befall). Nützlich in der Chemotherapie von kolorektalen Karzinomen, möglicherweise aufgrund seiner Stimulation der IL-1 Produktion und direkter Aktivierung von Makrophagen.
Sonstige Hinweise
Levamisole hydrochloride is soluble in water at 50mg/mL yielding a clear, colorless solution. Solutions are stable at 2-8°C for ~1 month.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lei Guo et al.
Neuroscience bulletin, 35(2), 205-215 (2019-02-02)
The locus coeruleus (LC) has been studied in major depressive disorder (MDD) and bipolar disorder (BD). A major problem of immunocytochemical studies in the human LC is interference with the staining of the immunocytochemical end-product by the omnipresent natural brown
Yongchan Lee et al.
Cell reports, 26(12), 3212-3220 (2019-03-21)
Metazoan cell death mechanisms are diverse and include numerous non-apoptotic programs. One program called entosis involves the invasion of live cells into their neighbors and is known to occur in cancers. Here, we identify a developmental function for entosis: to
Marissa L Glover et al.
Cell reports, 30(13), 4321-4331 (2020-04-03)
Cellular translation surveillance rescues ribosomes that stall on problematic mRNAs. During translation surveillance, endonucleolytic cleavage of the problematic mRNA is a critical step in rescuing stalled ribosomes. Here we identify NONU-1 as a factor required for translation surveillance pathways including
Lei Chang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2297-2301 (2011-03-23)
Pathological calcifications induced by deposition of basic phosphate crystals or hydroxyapatite (HA) on soft tissues are a large family of diseases comprising of ankylosing spondylitis (AS), end-stage osteoarthritis (OA) and vascular calcification. High activity of tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP)
Lina Li et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(20), 7290-7300 (2009-09-29)
Presence of basic calcium phosphate in knee joints of osteoarthritis patients could be prevented by inhibiting tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP) activity. Levamisole or the L stereoisomer of tetramisole (a known TNAP inhibitor) has been used as a treatment for
Protokolle
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.