Merck
L8269
Sigma-Aldrich
Sigma-Etikettenband
green
Größe auswählen
1 EA
24,40 €
5 EA
102,00 €
24,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
24,40 €
5 EA
102,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
24,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Materialien
green
Verpackung
pkg of 1 roll
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Breite
3/4 in. (1.91 cm)
Kerngröße
3 in. (7.62 cm)
Walzengröße
2160 in. (55 m)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Beschriftbares Endlosmaterial in 4 Farben.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)