Merck
Z115487
Sigma-Aldrich
Scienceware® Klebeband für Laboretikettiersysteme
W 1 in.
Größe auswählen
1 EA
33,50 €
3 EA
74,40 €
33,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
33,50 €
3 EA
74,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
33,50 €
Check Cart for Availability
Materialien
clear
polyester tape
Verpackung
roll of 32.9 m
Hersteller/Markenname
Bel-Art F13491-0100
Breite
1 in.
Dicke
1 mil
Allgemeine Beschreibung
Klares Polyester mit klebender Rückseite
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3