Merck
L7759
Sigma-Aldrich
Lektin aus Arachis hypogaea (Erdnuss)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Synonym(e):
Erdnuss-Agglutinin, PNA
Größe auswählen
250 μG
126,00 €
1 MG
409,00 €
126,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 μG
126,00 €
1 MG
409,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
126,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
Arachis hypogaea (peanut)
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Form
lyophilized powder
peroxidase activity
≥20 units/mg protein
Methode(n)
western blot: suitable
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Allgemeines Western Blot-Protokoll:
  • Glykoproteinprobengröße: 500 ng
  • Lektinkonzentration: 0,1 ug/ml
  1. Die Proben mit 500 ng Glykoprotein pro Spur laden
  2. Mit 4 - 20 % Bis-Tris SDS-PAGE-Gel ausführen
  3. Das Gel auf eine PVDF-Membran transferieren
  4. Die Membrane 1 Stunde bei RT mit RIPA-Puffer (R0278 Sigma) blocken
  5. HRP-Lektin zu 0,1ug/ml mit RIPA-Puffer für 2 Stunden bei RT inkubieren
  6. Die Membran 5 x 5 Minuten lang mit 25 ml RIPA-Puffer waschen
  7. Mittels chemilumineszentem Substrat (CPS1-120) detektieren
Biochem./physiol. Wirkung
PNA verklumpt keine normalen humanen Erythrozyten, bewirkt aber eine starke Verklumpung (Agglutination) von mit Neuraminidase behandelten Erythrozyten. PNA weist eine potente Anti-T-Aktivität auf, ähnlich der Anti-T-Aktivität in Humanseren. Das Lektin kann für die Unterscheidung zwischen humanen Lymphozyten-Untergruppen verwendet werden.
Einheitendefinition
Eine Einheit bildet 1 mg Purpurogallin in 20 s ab Pyrogallol bei pH 6,0 bei 20 °C.
Physikalische Form
Enthält Natriumcitrat
Angaben zur Herstellung
Aus Peroxidase (P8375) zubereitet unter Verwendung einer Modifizierung der veröffentlichten Methode[1], die Konjugate mit niedrigem Molekulargewicht bevorzugt. Erneute Aufreinigung nach der Konjugation mittels Affinitätschromatographie.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew R Kudelka et al.
Nature methods, 13(1), 81-86 (2015-12-01)
Protein O-glycosylation has key roles in many biological processes, but the repertoire of O-glycans synthesized by cells is difficult to determine. Here we describe an approach termed Cellular O-Glycome Reporter/Amplification (CORA), a sensitive method used to amplify and profile mucin-type
Timothy J Powell et al.
The Journal of general virology, 100(3), 431-445 (2019-02-05)
A non-replicating form of pseudotyped influenza virus, inactivated by suppression of the haemagglutinin signal sequence (S-FLU), can act as a broadly protective vaccine. S-FLU can infect for a single round only, and induces heterotypic protection predominantly through activation of cross-reactive
Jessica Tan et al.
Journal of virology, 96(2), e0142121-e0142121 (2021-10-21)
The public health burden caused by influenza virus infections is not adequately addressed with existing vaccines and antivirals. Identifying approaches that interfere with human-to-human transmission of influenza viruses remains a pressing need. The importance of neuraminidase (NA) activity for the
Ritva Rice et al.
Scientific reports, 7(1), 12063-12063 (2017-09-25)
Ectothermal reptiles have internal pigmentation, which is not seen in endothermal birds and mammals. Here we show that the development of the dorsal neural tube-derived melanoblasts in turtle Trachemys scripta is regulated by similar mechanisms as in other amniotes, but
Anna Iervolino et al.
PloS one, 10(3), e0119142-e0119142 (2015-03-24)
Dicer is a crucial enzyme for the maturation of miRNAs. Mutations in the Dicer gene are highly associated with Pleuro Pulmonary Blastoma-Family Dysplasia Syndrome (PPB-FDS, OMIM 601200), recently proposed to be renamed Dicer syndrome. Aside from the pulmonary phenotype (blastoma)
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  2. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 Antwort
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Hilfreich?
  3. Is the peanut lectin (Lectin from Arachis hypogaea) a glycoprotein?  If so, what is the carbohydrate content?
    1 Antwort
    1. Peanut lectin is not a glycoprotein. Although peanut lectin binds specifically to a particular carbohydrate (beta-gal(1-->3)galNac) in other molecules, the lectin itself does not contain any carbohydrate.  Please see page 231 of the following paper: R. Banerjee, et al., "Crystal structure of peanut lectin, a protein with an unusual quaternary structure".  Proc. Nat. Acad. Sci., USA, 91, 227-231 (1994).
      Hilfreich?