L6385
α-Lactalbumin aus Kuhmilch
For use as a marker in SDS-PAGE
Synonym(e):
alpha-lactalbumin
Größe auswählen
55,90 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
55,90 €
Versandbereit am10. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
~14.2 kDa
Verpackung
vial of 5 mg
Konzentration
>5 mg per vial protein (biuret)
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Löslichkeit
H2O: soluble 10 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
cow ... LALBA(281894)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as an electrophoresis marker, with a molar mass of approximately 14,200Da[2][3][4]
- in a study to investigate selective binding of proteins on charged surface iron oxide nanoparticles via reverse charge parity model[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)