L2762
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O26:B6
purified by gel-filtration chromatography
Synonym(e):
LPS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Escherichia coli (O26:B6)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
gel-filtration chromatography
Verunreinigungen
<5% Protein
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Verwandter Inhalt
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.