L2755
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O128:B12
purified by phenol extraction
Synonym(e):
LPS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Escherichia coli (O128:B12)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Aufgereinigt durch
phenol extraction
Verunreinigungen
<3% Protein (Lowry)
Farbe
white to yellow cast
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.